Drukuj
Bezwodnik glutarowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
119970050 119971000 119975000 119970025
ACRO119970050EA 132 PLN
ACRO119970050 ACRO119971000 ACRO119975000 ACRO119970025
Bezwodnik glutarowy 95%
Bezwodnik glutarowy
Formuła: C₅H₆O₃
MW: 114.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 290 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 46…57 °C
Temp. Zapłonu: 173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006679
Numer CAS: 108-55-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-593-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure