Drukuj
Eter bis(2-metoksyetylowy), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
281662-100ML 281662-1L 281662-2L
SIAL281662-100MLEA 736 PLN
SIAL281662-100ML SIAL281662-1L SIAL281662-2L
Eter bis(2-metoksyetylowy), Sigma-Aldrich®
Eter bis(2-metoksyetylowy)
Formuła: C₆H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 162 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008503
Numer CAS: 111-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-924-4
Jednostka: 3271
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,03187