Drukuj
Eter bis(2-metoksyetylowy) stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methoxyethyl ether, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol dimethyl ether, Dimethyldigol, Diglyme
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02934.0250 8.02934.1000 8.02934.2500
8.02934.0250EA 174 PLN
8.02934.0250 8.02934.1000 8.02934.2500
Eter bis(2-metoksyetylowy) stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Eter bis(2-metoksyetylowy)
Formuła: C₆H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 162 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008503
Numer CAS: 111-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-924-4
Jednostka: 3271
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,03187
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -64 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 155 - 165 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.4097 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 17.4 %(V)
Density 0.944 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 190 °C
Evaporation number 90
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid