Drukuj
Eter bis(2-metoksyetylowy) 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
125850010 125850025 125852500 125850100
ACRO125850010EA 726 PLN
ACRO125850010 ACRO125850025 ACRO125852500 ACRO125850100
Eter bis(2-metoksyetylowy) 99%, extra pure
Eter bis(2-metoksyetylowy)
Formuła: C₆H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 162 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 0,937 g/cm³
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008503
Numer CAS: 111-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-924-4
Jednostka: 3271
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,03187
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.025 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.015 %
Peroxides ≤0.005 %