1-metoksy-2-(2-metoksyetoksy)etan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 112-36-7
Molecular Formula: C8H18O3
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Weak
Melting Point: -44°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 1699259
Merck Reference: 14,3118
MDL No.: MFCD00009254
Formuła:
C₈H₁₈O₃ Temp. Wrzenia: 188…190 °C Temp. topnienia: –44 °C Gęstość: 0,909 Temp. Zapłonu: 71 °C (160 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009254 Numer CAS: 112-36-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-963-7 Klasyfikacja Merck : 14,3118 |