Drukuj
1-metoksy-2-(2-metoksyetoksy)etan 98+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Ethoxyethyl ether, Diethyleneglycoldiethylether, Diethylene glycol diethyl ether
117900010 117900025 117905000 117900100
ACRO117900010EA 433 PLN
ACRO117900010 ACRO117900025 ACRO117905000 ACRO117900100
1-metoksy-2-(2-metoksyetoksy)etan 98+%, extra pure
1-metoksy-2-(2-metoksyetoksy)etan
Formuła: C₈H₁₈O₃
MW: 162.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 180…190 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –44.3 °C
Gęstość: 0.9 g/cm³
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009254
Numer CAS: 112-36-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-963-7
Klasyfikacja Merck : 13,03145
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.05 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.015 %
Peroxides ≤0.0015 % (as H2O2)
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %