Drukuj
Eter bis(2-butoksyetylu) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02933.0250 8.02933.1000
8.02933.0250EA 190 PLN
8.02933.0250 8.02933.1000
Eter bis(2-butoksyetylu) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Eter bis(2-butoksyetylu)
Formuła: C₁₂H₂₆O₃
Temp. Wrzenia: 256 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009459
Numer CAS: 112-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-001-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -60 °C
Molar Mass 218.33 g/mol
Boiling Point 254 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C