Eter bis(2-butoksyetylu) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
42150.AE
42150.AP
42150.AEEA
454
PLN
42150.AE
42150.AP
Eter bis(2-butoksyetylu) ≥99%
Eter bis(2-butoksyetylu)
Purity: 99+%
CAS No.: 112-73-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)3OCH2CH2]2O
Formula Weight: 218.74
Flash Point: 117°(243°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.885
Refractive Index: 1.4235
Appearance: Colourless
Melting Point: -60°
Boiling Point: 256°
MDL No.: MFCD00009459
Extraction of precious metals
Formuła:
C₁₂H₂₆O₃ MW: 218.34 g/mol Temp. Wrzenia: 256 °C Temp. topnienia: –60 °C Gęstość: 0.885 Temp. Zapłonu: 117 °C (243 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009459 Numer CAS: 112-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-001-9 |