Drukuj
Eter bis(2-butoksyetylu) 99+%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
194980010 194982500 194980025
ACRO194980010EA 697 PLN
ACRO194980010 ACRO194982500 ACRO194980025
Eter bis(2-butoksyetylu) 99+%, czysty
Eter bis(2-butoksyetylu)
Formuła: C₁₂H₂₆O₃
Temp. Wrzenia: 256 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009459
Numer CAS: 112-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-001-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm (as H2O2)