Drukuj
Acetal dietylu formaldehydu stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethylal, Diethoxymethane
Stabilizacja: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14549.0250 8.14549.1000
8.14549.0250EA 148 PLN
8.14549.0250 8.14549.1000
Acetal dietylu formaldehydu stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Acetal dietylu formaldehydu
Formuła: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 88
Temp. topnienia: –66 °C
Gęstość: 0.8319 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009246
Numer CAS: 462-95-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-330-6
Jednostka: 2373
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 91 g/l (18 °C)
Melting Point -66 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 70 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 174 °C