Drukuj
1,2-Dimetoksyetan, extra dry 99+% stabilised, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
610351000 610350010
610351000.EA 500 PLN
610351000. 610350010.
1,2-Dimetoksyetan, extra dry 99+% stabilised, AcroSeal®
1,2-Dimetoksyetan
Formuła: C₄H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 85 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –69 °C
Gęstość: 0,867 g/cm³
Temp. Zapłonu: –6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008502
Numer CAS: 110-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-794-9
Jednostka: 2252
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03251
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.001 %