Drukuj
1,2-Dimetoksyetan 99+% stabilised, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Eter dimetylowy glikolu etylenowego
Stabilizacja: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
118450010 118450025 118455000 118450250
ACRO118450010EA 662 PLN
ACRO118450010 ACRO118450025 ACRO118455000 ACRO118450250
1,2-Dimetoksyetan 99+% stabilised, extra pure
1,2-Dimetoksyetan
Formuła: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 84…86 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –69 °C
Gęstość: 0.867 g/cm³
Temp. Zapłonu: –6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008502
Numer CAS: 110-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-794-9
Jednostka: 2252
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03251
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3785 to 1.3815 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 40 to 100 ppm BHT
Peroxide value ≤15 ppm