Drukuj
Glikol dietylenowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2,2'-Oksybisetanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
H26456-1L H26456-2.5L
SIALH26456-1LEA 162 PLN
SIALH26456-1L SIALH26456-2.5L
Glikol dietylenowy, Sigma-Aldrich®
Glikol dietylenowy
Formuła: C₄H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002882
Numer CAS: 111-46-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-872-2
Klasyfikacja Merck : 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM