Drukuj
VWR® Basic, kombinezon z kapturem
Dostawca: VWR Collection
113-9014EA 1400 PLN
113-9014 113-9015 113-9016 113-9017 113-9018 113-9019 113-9020 113-9021 113-9022 113-9023 113-9024 113-9025
VWR® Basic, kombinezon z kapturem
Odzież jednorazowa
Te jednorazowe kombinezony z kapturem są wykonane z włókniny polipropylenowej spunbonded (SPP), lekkiej tkaniny, która zapewnia ochronę w bezpiecznych, brudnych środowiskach pracy.
  • Kapiszon
  • Zapięcie na zamek (w jednym kierunku)
  • Elastyczne nadgarstki
  • Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego
Waga: 40 g/m²
Sposób pakowania: 1 sztuk w woreczku, 50 woreczków w pudełku.