Glikol dietylenowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2'-Oksybisetanol
A14728.0C
A14728.0E
A14728.30
A14728.36
AB115885.0250
A14728.0CEA
1730
PLN
A14728.0C
A14728.0E
A14728.30
A14728.36
ABCRAB115885.0250
Glikol dietylenowy ≥99%
Glikol dietylenowy
Purity: 99%
CAS No.: 111-46-6
Molecular Formula: C4H10O3
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 143°(289°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.118
Refractive Index: 1.4470
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -10°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 969209
Merck Reference: 14,3119
MDL No.: MFCD00002882
Formuła:
C₄H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 245…246 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 1,118 Temp. Zapłonu: 143 °C (289 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002882 Numer CAS: 111-46-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-872-2 Klasyfikacja Merck : 14,3119 |