Drukuj
Glikol dietylenowy 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2'-Oksybisetanol
121160010 121160025 121160100
ACRO121160010EA 294 PLN
ACRO121160010 ACRO121160025 ACRO121160100
Glikol dietylenowy 99%, extra pure
Glikol dietylenowy
Formuła: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 245 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³
Temp. Zapłonu: 143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002882
Numer CAS: 111-46-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-872-2
Klasyfikacja Merck : 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.01 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %