4-Methoxy-1-butanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
H50339.03
H50339.06
H50339.03EA
349
PLN
H50339.03
H50339.06
4-Methoxy-1-butanol ≥98%
4-Methoxy-1-butanol
Purity: 98+%
CAS No.: 111-32-0
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 73°(163°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 66°/7mm
MDL No.: MFCD00040437
Formuła:
C₅H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 66 °C (7 mmHg) Gęstość: 0,93 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040437 Numer CAS: 111-32-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-858-6 |