Drukuj
3-Metoksy-1-butanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
125790010 125791000
ACRO125790010EA 381 PLN
ACRO125790010 ACRO125791000
3-Metoksy-1-butanol 99%
3-Metoksy-1-butanol
Formuła: C₅H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 161 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0,92 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Numer MDL: MFCD00002931
Numer CAS: 2517-43-3
Numer WE (dawny EINECS): 219-741-8
Jednostka: 1987
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %