2-Metoksyetanol ≥99% do spektrofotometrii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99% min
CAS No.: 109-86-4
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.965
Refractive Index: 1.4025
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
pH: 4-7
Melting Point: -85°
Boiling Point: 124-125°
Beilstein Reference: 1731074
Merck Reference: 14,6038
UN No.: 1188
MDL No.: MFCD00002867
Formuła:
C₃H₈O₂ Temp. Wrzenia: 124…125 °C Temp. topnienia: –85 °C Gęstość: 0,965 Temp. Zapłonu: 46 °C (115 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002867 Numer CAS: 109-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-713-7 Jednostka: 1188 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,6038 |