Drukuj
2-Metoksyetanol 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
180790010 180790025 180790250
ACRO180790010EA 399 PLN
ACRO180790010 ACRO180790025 ACRO180790250
2-Metoksyetanol 99+%, extra pure
2-Metoksyetanol
Formuła: C₃H₈O₂
Temp. Wrzenia: 124,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0,96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002867
Numer CAS: 109-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-713-7
Jednostka: 1188
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,06118
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %