Drukuj
2-Metoksyetanol 99+% for spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Eter monometylowy glikolu etylenowego, Cellosolw metylowy
168580010 168580025
ACRO168580010EA 597 PLN
ACRO168580010 ACRO168580025
2-Metoksyetanol 99+% for spectroscopy
2-Metoksyetanol
Formuła: C₃H₈O₂
MW: 76.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 124.6
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002867
Numer CAS: 109-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-713-7
Jednostka: 1188
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,06118
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)