Drukuj
2-Metoksyetanol 99.5+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Eter monometylowy glikolu etylenowego, Cellosolw metylowy
149360010 149360025
ACRO149360010EA 452 PLN
ACRO149360010 ACRO149360025
2-Metoksyetanol 99.5+% for analysis
2-Metoksyetanol
Formuła: C₃H₈O₂
MW: 76.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 124 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002867
Numer CAS: 109-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-713-7
Jednostka: 1188
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,06118
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.002 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g
Substance colored by H2SO4 Passes test
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Barium (Ba) ≤1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Aldehyde (C2H4O) ≤0.003 %
Peroxides ≤20 ppm