2-Etoksyetanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Eter monoetylowy glikolu etylenowego, Cellosolw etylowy
A16100.0F
A16100.AP
A16100.0FEA
566
PLN
A16100.0F
A16100.AP
2-Etoksyetanol ≥99%
2-Etoksyetanol
Purity: 99%
CAS No.: 110-80-5
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4085
Odour: Ether-like
Melting Point: -90°
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1098271
Merck Reference: 14,3750
UN No.: 1171
MDL No.: MFCD00002869
Formuła:
C₂H₅OCH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 134…135 °C Temp. topnienia: –90 °C Gęstość: 0,931 Temp. Zapłonu: 44 °C (111 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002869 Numer CAS: 110-80-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-804-1 Jednostka: 1171 ADR: 3,III REACH: 01-2119560582-38 Klasyfikacja Merck : 14,3750 |