Drukuj
2-Butoksyetanol, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Eter monobutylowy glikolu etylenowego, Cellosolw butylowy
M-Clarity™ quality level = MQ100
53071-1ML-F 53071-5ML-F
53071-1ML-FEA 132 PLN
53071-1ML-F 53071-5ML-F
2-Butoksyetanol, Supelco®
2-Butoksyetanol
Formuła: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
MW: 118.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 171
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 61
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002884
Numer CAS: 111-76-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-905-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=095b8781d4338f6b2b1f2d089664d55b61399c3f&vid=ed7ba86c984b4f3f76cee5ecbbba5c7d1612cb43&prid=web&clid=SAPDAM