2-Butoksyetanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Eter monobutylowy glikolu etylenowego, Cellosolw butylowy
Purity: 99%
CAS No.: 111-76-2
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 64°(147°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.902
Refractive Index: 1.4190
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -79°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 1732511
Merck Reference: 14,1559
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00002884
Used in industry for degreasing and detergent applications.
Formuła:
CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH MW: 118.18 g/mol Temp. Wrzenia: 171…173 °C Temp. topnienia: –79 °C Gęstość: 0.902 Temp. Zapłonu: 64 °C (147 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002884 Numer CAS: 111-76-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-905-0 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,01558 |