Drukuj
Eter diizopropylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
296856-100ML 296856-1L
SIAL296856-100MLEA 507 PLN
SIAL296856-100ML SIAL296856-1L
Eter diizopropylu, Sigma-Aldrich®
Eter diizopropylu
Formuła: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 68,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –86 °C
Gęstość: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008880
Numer CAS: 108-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-560-6
Jednostka: 1159
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM