Drukuj
Eter dipropylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
111333-100G 111333-25G
SIAL111333-100GEA 1230 PLN
SIAL111333-100G SIAL111333-25G
Eter dipropylu, Sigma-Aldrich®
Eter dipropylu
Formuła: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 89
Temp. topnienia: –122 °C
Gęstość: 0.736 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009376
Numer CAS: 111-43-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-869-6
Jednostka: 2384
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,08042