Eter dipropylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21423.14
B21423.22
B21423.14EA
663
PLN
B21423.14
B21423.22
Eter dipropylu ≥99%
Eter dipropylu
Purity: 99%
CAS No.: 111-43-3
Molecular Formula: (CH3CH2CH2)2O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: -28°(-18°F)
Melting Point: -122°
Boiling Point: 90-91°
UN No.: 2384
MDL No.: MFCD00009376
Formuła:
C₆H₁₄O Temp. Wrzenia: 90…91 °C Temp. topnienia: –122 °C Gęstość: 0,747 Temp. Zapłonu: –28 °C (–18 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009376 Numer CAS: 111-43-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-869-6 Jednostka: 2384 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 12,08042 |