Drukuj
Eter dibutylowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Di-n-butyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02892.2500 8.02892.9150
8.02892.2500EA 471 PLN
8.02892.2500 8.02892.9150
Eter dibutylowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Eter dibutylowy
Formuła: C₈H₁₈O
MW: 130.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 141
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.767 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009461
Numer CAS: 142-96-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-575-3
Jednostka: 1149
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,01568
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 140 - 143 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6.4 hPa (20 °C)
Flash Point 37 - 38 °C
Refractive Index 1.3985
Explosion Limit 0.9 - 8.5 %(V)
Density 0.769 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 175 °C
Water absorption 300 mg/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid