Eter dibutylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Di-n-butyl ether
A16305.0F
A16305.AP
A16305.0FEA
809
PLN
A16305.0F
A16305.AP
Eter dibutylowy ≥99%
Eter dibutylowy
Purity: 99%
CAS No.: 142-96-1
Molecular Formula: CH3(CH2)3O(CH2)3CH3
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3990
Melting Point: -95°
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 1732752
Merck Reference: 14,1569
UN No.: 1149
MDL No.: MFCD00009461
Formuła:
C₈H₁₈O MW: 130.23 g/mol Temp. Wrzenia: 141…143 °C Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 0.764 Temp. Zapłonu: 25 °C (77 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009461 Numer CAS: 142-96-1 Numer WE (dawny EINECS): 205-575-3 Jednostka: 1149 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 13,01568 |