Drukuj
Eter dibutylowy 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Di-n-butyl ether
149690010 149690025 149690250
ACRO149690010EA 477 PLN
ACRO149690010 ACRO149690025 ACRO149690250
Eter dibutylowy 99+%, extra pure
Eter dibutylowy
Formuła: C₈H₁₈O
MW: 130.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 141 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.768 g/cm³
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009461
Numer CAS: 142-96-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-575-3
Jednostka: 1149
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,01568
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.01 % dibutylperoxide