Ortopropionian trietylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 115-80-0
Molecular Formula: C9H20O3
Formula Weight: 176.26
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Slightly sweetish
Boiling Point: 158°
Beilstein Reference: 906798
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009226
Formuła:
C₉H₂₀O₃ Temp. Wrzenia: 158 °C Temp. topnienia: < 0 °C Gęstość: 0,880 Temp. Zapłonu: 45 °C (113 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009226 Numer CAS: 115-80-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-108-0 Jednostka: 3272 ADR: 3,III |