Ortopropionian trietylu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
139671000
139675000
139670025
ACRO139671000EA
349
PLN
ACRO139671000
ACRO139675000
ACRO139670025
Ortopropionian trietylu 98+%
Ortopropionian trietylu
Formuła:
C₉H₂₀O₃ Temp. Wrzenia: 155…160 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: < 0 °C Gęstość: 0,886 g/cm³ Temp. Zapłonu: 60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009226 Numer CAS: 115-80-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-108-0 Jednostka: 3271 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1)) |