Drukuj
Bezwodnik metanosulfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
269190-25G 269190-5G
SIAL269190-25GEA 414 PLN
SIAL269190-25G SIAL269190-5G
Bezwodnik metanosulfonowy, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik metanosulfonowy
Formuła: C₂H₆O₅S₂
MW: 174.2 g/mol
Temp. topnienia: 63…66 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007556
Numer CAS: 7143-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 230-442-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II