Bezwodnik metanosulfonowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13328.30
A13328.18
A13328.09
A13328.14
A13328.30EA
4610
PLN
A13328.30
A13328.18
A13328.09
A13328.14
Bezwodnik metanosulfonowy ≥98%
Bezwodnik metanosulfonowy
Purity: 98%
CAS No.: 7143-01-3
Molecular Formula: C2H6O5S2
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 65-69°
Boiling Point: 125°/4mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007556
Formuła:
C₂H₆O₅S₂ MW: 174.2 g/mol Temp. Wrzenia: 125 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 65…69 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007556 Numer CAS: 7143-01-3 Numer WE (dawny EINECS): 230-442-1 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |