2-Nitroethanol tech. 80%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17681.06
A17681.14
A17681.22
A17681.06EA
406
PLN
A17681.06
A17681.14
A17681.22
2-Nitroethanol tech. 80%, Technical Grade
2-Nitroethanol
Purity: 80%
CAS No.: 625-48-9
Molecular Formula: O2NCH2CH2OH
Formula Weight: 91.07
Flash Point:
Formuła:
C₂H₅NO₃ Temp. Wrzenia: 194 °C Temp. topnienia: –80 °C Gęstość: 1,270 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007405 Numer CAS: 625-48-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-895-1 |