2-Nitro-1-propanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Hydroxy-2-nitropropane
43843.14
43843.06
43843.14EA
1490
PLN
43843.14
43843.06
2-Nitro-1-propanol ≥98%
2-Nitro-1-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 2902-96-7
Molecular Formula: CH3CH(NO2)CH2OH
Formula Weight: 105.09
Flash Point: 100°(212°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.185
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 73°/1mm
MDL No.: MFCD00007398
Formuła:
C₃H₇NO₃ Temp. Wrzenia: 73 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,185 Temp. Zapłonu: 100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007398 Numer CAS: 2902-96-7 Numer WE (dawny EINECS): 220-797-0 |