Drukuj
Kwas 2-(cykloheksyloamino)etanosulfonowy (CHES), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
29311-10G 29311-50G
SIAL29311-10GEA 353 PLN
SIAL29311-10G SIAL29311-50G
Kwas 2-(cykloheksyloamino)etanosulfonowy (CHES), Sigma-Aldrich®
Kwas 2-(cykloheksyloamino)etanosulfonowy (CHES)
Formuła: C₈H₁₇NO₃S
Temp. topnienia: 320 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003835
Numer CAS: 103-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-115-6
Klasyfikacja Merck : 13,02063