Kwas 2-(cykloheksyloamino)etanosulfonowy (CHES) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 103-47-9
Molecular Formula: C8H17NO3S
Formula Weight: 207.29
Melting Point:
Zwitterionic buffer useful in pH range 8.6 to 10.0
Formuła:
C₈H₁₇NO₃S Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003835 Numer CAS: 103-47-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-115-6 Klasyfikacja Merck : 14,2055 |