Drukuj
Kwas 2-(cykloheksyloamino)etanosulfonowy (CHES) 98+% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
208181000 208180250 208185000
ACRO208181000EA 615 PLN
ACRO208181000 ACRO208180250 ACRO208185000
Kwas 2-(cykloheksyloamino)etanosulfonowy (CHES) 98+% dla biochemii
Kwas 2-(cykloheksyloamino)etanosulfonowy (CHES)
Formuła: C₈H₁₇NO₃S
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003835
Numer CAS: 103-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-115-6
Klasyfikacja Merck : 13,02063
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.04
pH 5 to 6 (1 % in water)
Titration with NaOH ≥98.0 %