Drukuj
Dietanoloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2'-Iminodietanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
398179-500G 398179-1KG
SIAL398179-500GEA 276 PLN
SIAL398179-500G SIAL398179-1KG
Dietanoloamina, Sigma-Aldrich®
Dietanoloamina
Formuła: C₄H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 268,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002843
Numer CAS: 111-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Klasyfikacja Merck : 13,03134