Drukuj
Dietanoloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03116.1000 8.03116.5000 8.03116.9051 8.03116.9023 8.03116.9022
8.03116.1000EA 258 PLN
8.03116.1000 8.03116.5000 8.03116.9051 8.03116.9023 8.03116.9022
Dietanoloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dietanoloamina
Formuła: C₄H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 268,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002843
Numer CAS: 111-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Klasyfikacja Merck : 13,03134
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point 28 °C
Boiling Point 269 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (25 °C)
Flash Point 176 °C
Refractive Index 1.4753 (30 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 10.6 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (30 °C) liquid
pH 11 (53 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 - 370°C
Synonyms ß,ß-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine
Hill Formula C4H11NO2
Chemical Formula NH(CH2CH2OH)2