Drukuj
Dietanoloamina, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2'-Iminodietanol
7026-00EA 0 PLN
7026-00 7026.2500
Dietanoloamina, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dietanoloamina
Formuła: C₄H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 268,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002843
Numer CAS: 111-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Klasyfikacja Merck : 13,03134
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 98.5 %
Density (g/ml) at 30°C 1.088 - 1.093
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Residue after Ignition max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5