Dietanoloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 111-42-2
Molecular Formula: C4H11NO2
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 176°(349°F)
Physical Form: Low-melting solid
Density: 1.097
Refractive Index: 1.4770
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
pH: 11
Melting Point: 27-30°
Boiling Point: 268-270°
Beilstein Reference: 605315
Merck Reference: 14,3107
MDL No.: MFCD00002843
Formuła:
C₄H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 268…270 °C Temp. topnienia: 27…30 °C Gęstość: 1,097 Temp. Zapłonu: 176 °C (349 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002843 Numer CAS: 111-42-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-868-0 REACH: 01-2119488930-28 Klasyfikacja Merck : 14,3107 |