Drukuj
Dietanoloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2'-Iminodietanol
113920010 113920025 113920250
ACRO113920010EA 244 PLN
ACRO113920010 ACRO113920025 ACRO113920250
Dietanoloamina 99%
Dietanoloamina
Formuła: C₄H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 268 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 27…30 °C
Gęstość: 1,0955 g/cm³
Temp. Zapłonu: 176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002843
Numer CAS: 111-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-868-0
Jednostka: 3259
ADR: 8,III
REACH: 01-2119488930-28
Klasyfikacja Merck : 13,03134
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA