Drukuj
2-(Metyloamino)etanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
471445-25ML 471445-250ML 471445-2L
SIAL471445-25MLEA 108 PLN
SIAL471445-25ML SIAL471445-250ML SIAL471445-2L
2-(Metyloamino)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(Metyloamino)etanol
Formuła: C₃H₉NO
Temp. Wrzenia: 158 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002839
Numer CAS: 109-83-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-710-0
Klasyfikacja Merck : 12,06096