2-(Metyloamino)etanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Metyloetanolo-2-amina, N-Metylo-2-aminoetanol, N-Metyloetanoloamina
B23180.AE
B23180.AP
B23180.AEEA
262
PLN
B23180.AE
B23180.AP
2-(Metyloamino)etanol 99%
2-(Metyloamino)etanol
Purity: 99%
CAS No.: 109-83-1
Molecular Formula: C5H7NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -5°
Boiling Point: 159°
Beilstein Reference: 1071196
Merck Reference: 14,6015
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00002839
Formuła:
C₃H₉NO MW: 75.11 g/mol Temp. Wrzenia: 159 °C Temp. topnienia: –5 °C Gęstość: 0.939 Temp. Zapłonu: 74 °C (165 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002839 Numer CAS: 109-83-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-710-0 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 12,06096 |