Drukuj
2-(Metyloamino)etanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Metyloetanolo-2-amina, N-Metylo-2-aminoetanol, N-Metyloetanoloamina
158265000 158260025 158260100
ACRO158265000EA 343 PLN
ACRO158265000 ACRO158260025 ACRO158260100
2-(Metyloamino)etanol 99%
2-(Metyloamino)etanol
Formuła: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 159 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 0.93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002839
Numer CAS: 109-83-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-710-0
Jednostka: 2735
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,06096
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV (0.1 M in water)
pH 9.0 to 9.4 (0.1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm