2-(Etyloamino)etanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Etyloetanolo-2-amina, N-Etylo-2-aminoetanol, N-Etyloetanoloamina
A15744.AE
A15744.AP
A15744.0F
A15744.AEEA
214
PLN
A15744.AE
A15744.AP
A15744.0F
2-(Etyloamino)etanol 98%
2-(Etyloamino)etanol
Purity: 98%
CAS No.: 110-73-6
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.441
Melting Point: -9°
Boiling Point: 168-170°
Beilstein Reference: 635671
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002841
Formuła:
C₄H₁₁NO MW: 89.14 g/mol Temp. Wrzenia: 168…170 °C Temp. topnienia: –9 °C Gęstość: 0.914 Temp. Zapłonu: 71 °C (160 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002841 Numer CAS: 110-73-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-797-5 Jednostka: 2922 ADR: 8 III |