Drukuj
2-(2-Aminoetyloamino)etanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: AEEA
MQ200
127582-100G 127582-1KG 127582-2KG
SIAL127582-100GEA 239 PLN
SIAL127582-100G SIAL127582-1KG SIAL127582-2KG
2-(2-Aminoetyloamino)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminoetyloamino)etanol
Formuła: C₄H₁₂N₂O
MW: 104.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 238
Temp. topnienia: –28 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 144
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008170
Numer CAS: 111-41-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-867-5